167022K
Cadherin Mimetic animal-free ECM peptides
MAPTRIX-E- LFSHAVSSNG, solution, 0.5 mg/mL protein, suitable for cell culture
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
MAPTRIX-E- LFSHAVSSNG, Cadherin Mimetic, aqueous solution
Sterilität
Filtered sterilized solution
Form
aqueous solution
Mol-Gew.
~23.6 kDa
Verpackung
pkg of 2.5 mg
Konzentration
0.5 mg/mL protein
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Bindungsspezifität
Receptor: EC1 (E-cad)
Domain: EC1 (E-cad)
Binding Motif: LFSHAVSSNG
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Biochemically-defined, animal-free cell culture surfaces designed to enhance cell performance
- MAPTrix™ produces a uniform ECM surface that provides a highly controlled 2D extracellular microenvironment for cell cultures and related applications
- Adhesion properties of the mussel adhesive protein makes the coating reproducible & reliable
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)