Merck
1.06129
Millipore
MOPS
solid, buffer substance MPS
Synonym(e):
MOPS
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
EG-Index-Nummer:
214-478-5
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
3-Morpholinopropane sulfonic acid, buffer substance MPS
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3-5 (20 °C, 111 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
277-281 °C (decomposition)
Löslichkeit
1440 g/L
Schüttdichte
350 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H]1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
InChIKey
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Puffersubstanz MPS
Anwendung
3-Morpholinopropane sulfonic acid buffer substance MPS. CAS 1132-61-2, pH 3 - 5 (111 g/l, H₂O, 20 °C).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (alkalimetrisch)≥ 99.0 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtUV-Eigenabsorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, Wasser)≤ 0.05Chlorid (Cl)≤ 0.005 %Sulfat (SO₄)≤ 0.005 %Schwermetalle (als Pb)≤ 0.0005 %Na (Natrium)≤ 0.01 %Trocknungsverlust (105 °C)≤ 0.2 %Zwitterionischer Puffer, pKa bei 20 °C7.20
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup