Merck
12271
Sigma-Aldrich
2-Keto-3-deoxy-D-gluconsäure Lithiumsalz
≥95% (TLC)
Synonym(e):
3-Deoxy-D-erythro-2-hexulosonsäure Lithiumsalz, KDG, Lithium-2-keto-3-deoxy-D-gluconat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O6 · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.14 (free acid basis)
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Assay
≥95% (TLC)
Form
powder or crystals
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-2-5(10)3(8)1-4(9)6(11)12/h3,5,7-8,10H,1-2H2,(H,11,12)/t3-,5+/m0/s1
InChIKey
WPAMZTWLKIDIOP-WVZVXSGGSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Metabolit im Pentosephosphatweg, welcher NADPH und Pentosen erzeugt; KDG ist ein Intermediat beim Metabolismus von Glucose und Gluconsäure in einigen Pseudomonas-Stämmen, von Uronsäuren in E. coli und auch ein wichtiger Metabolit beim Abbau von Polygalacturonaten in Erwinia chrysanthemi.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Vorsicht
Hygroscopic.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Uronic acid metabolism in bacteria. I. Purification and properties of uronic acid isomerase in Escherichia coli.
G ASHWELL et al.
The Journal of biological chemistry, 235, 1559-1565 (1960-06-01)
G Condemine et al.
Journal of bacteriology, 165(3), 937-941 (1986-03-01)
Mutants of Erwinia chrysanthemi impaired in pectin degradation were isolated by chemical and Mu d(Ap lac) insertion mutagenesis. A mutation in the kduD gene coding for 2-keto-3-deoxygluconate oxidoreductase prevented the growth of the bacteria on polygalacturonate as the sole carbon
Carbohydrate metabolism by Pseudomonas fluorescens. III. Purification and properties of a 6-phosphogluconate dehydrase.
R KOVACHEVICH et al.
The Journal of biological chemistry, 213(2), 745-756 (1955-04-01)
Uronic acid metabolism in bacteria. IV. Purification and properties of 2-keto-3-deoxy-D-gluconokinase in Escherichia coli.
M A CYNKIN et al.
The Journal of biological chemistry, 235, 1576-1579 (1960-06-01)
Glucose and gluconic acid oxidation of Pseudomonas saccharophila.
N ENTNER et al.
The Journal of biological chemistry, 196(2), 853-862 (1952-05-01)