Merck
779008
Sigma-Aldrich
α-Cyclodextrin
Wacker Chemie AG, 98.0-101.0% cyclodextrin basis (HPLC)
Synonym(e):
Cavamax® W6 Pharma, alpha-Cyclodextrin, Cyclohexaamylose, Cyclomaltohexaose, Schardinger α-Dextrin
Größe auswählen
100 G
CHF 342.00
1 KG
CHF 1’320.00
25 KG
CHF 3’070.00
CHF 342.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 342.00
1 KG
CHF 1’320.00
25 KG
CHF 3’070.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H60O30
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
972.84
Beilstein:
79627
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 342.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98.0-101.0% cyclodextrin basis (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]/D 147.0 to 152.0° in H2O (USP)
Hersteller/Markenname
Wacker Chemie AG
Verunreinigungen
≤0.20% reducing substances
≤0.25% β- and γ-cyclodextrin (each)
≤0.5% related substances
≤20 ppm residual solvents
≤5 ppm heavy metals (USP)
Glührückstand
≤0.10% (USP)
Verlust
≤10.0% loss on drying
pH-Wert
5.0-8.0 (1% in solution)
mp (Schmelzpunkt)
>278 °C (dec.) (lit.)
Absorption
≤0.05 at 350-750 nm in solution at 1%
≤0.10 at 230-250 nm in solution at 1%
Eignung
positive for identity (Ph Eur)
Funktionelle Gruppe
ether
hydroxyl
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C36H60O30/c37-1-7-25-13(43)19(49)31(55-7)62-26-8(2-38)57-33(21(51)15(26)45)64-28-10(4-40)59-35(23(53)17(28)47)66-30-12(6-42)60-36(24(54)18(30)48)65-29-11(5-41)58-34(22(52)16(29)46)63-27-9(3-39)56-32(61-25)20(50)14(27)44/h7-54H,1-6H2/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-/m1/s1
InChIKey
HFHDHCJBZVLPGP-RWMJIURBSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
α-Cyclodextrin kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Ligand bei der Komplexbildung von nichtionischen Tensiden und Polyethylenglykolen. α-Cyclodextrin zeigt eine starke Wechselwirkung mit den Tensiden, die keine Benzolgruppe enthalten.[1]
  • Zum Schutz von Linolsäure vor Oxidation.[2]
  • Bei der Synthese von zweikernigen Kupfer(II)-Komplexen mit Cyclodextrinen, die weiter als Matrix für die Herstellung von Kupfer-Nanoteilchen, die in mesoporösem Siliziumdioxid integriert sind, eingesetzt werden können.[3]
Rechtliche Hinweise
Cavasol is a registered trademark of Wacker Chemie AG
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cucurbituril and α-and β-Cyclodextrins as Ligands for the Complexation of Nonionic Surfactants and Polyethyleneglycols in Aqueous Solutions
Buschmann HJ, et al.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 37(1-4), 231-236 (2000)
One-step synthesis of copper nanoparticles containing mesoporous silica by nanocasting of binuclear copper (II) complexes with cyclodextrins.
Han B H and Antonietti M
Journal of Materials Chemistry, 13(7), 1793-1796 (2003)
Oxidation-stable linoleic acid by inclusion in α-cyclodextrin
Regiert M, et al.
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 57(1-4), 471-474 (2007)
Yi Zhou et al.
Molecular pharmaceutics, 9(5), 1067-1076 (2012-04-10)
Safe and effective gene delivery is essential to the success of gene therapy. We synthesized and characterized a novel nonviral gene delivery system in which folate (FA) molecules were functioned as blockers on cationic polyrotaxanes (PR) composed of poly(ethylenimine) (PEI)(600)-grafted
Jing Chang et al.
Nanoscale, 5(2), 813-820 (2012-12-14)
The fabrication and drug delivery of novel polypseudorotaxane micelles with small molecule coumarin derivative as hydrophobic segment were reported. 7-Carboxymethoxy coumarin was immobilized on the terminal hydroxyl groups of poly(ethylene glycol) (PEG). The modified PEG chains were threaded in α-cyclodextrins