Merck
112F-500
Sigma-Aldrich
CADMEC Growth Medium (500 ml) without FBS
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
liquid
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
6 mo.
Hersteller/Markenname
Cell Applications, Inc
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
All-in-one ready-to-use media
Qualität
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Angaben zur Herstellung
contained in protocol
Rechtliche Hinweise
CADMEC is a trademark of Cell Applications
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)