D901
Decan
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
410 °F
Expl.-Gr.
2.6 %
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−30 °C (lit.)
Dichte
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChIKey
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
114.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane