Merck
A1952
Sigma-Aldrich
Ammoniumsulfid -Lösung
20% in H2O
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
eCl@ss:
38030205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Form:
liquid
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
20% in H2O
20.0-24.0% (titration by Na2S2O3)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
N.N.S
InChI
1S/2H3N.H2S/h2*1H3;1H2
InChIKey
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumsulfidlösung (wässriges Ammoniumsulfid) ist eine 20%ige Lösung in Wasser. Ammoniumsulfid ist ein anorganisches Salz mit einem schwefeligen Geruch, das in der Lebensmittelindustrie häufig als Aromastoff eingesetzt wird. Der Einfluss einer Ammoniumsulfidbehandlung auf (100)GaAs(Galliumarsenid)-Oberflächen wurde mittels Röntgenphotoelektronenspektroskopie (XPS) und RHEED (reflection high-energy electron diffraction) untersucht. Sein Potenzial als Alternative zu Schwefelwasserstoff zur Umwandlung von aktivierten Amiden zu Thioamiden mittels Thiolyse wurde untersucht. Die Umsetzung von Ammoniumsulfid mit 3-Hydroxy-2-butanon über einen Temperaturbereich hinweg erzeugt Berichten zufolge verschiedene Aromaverbindungen.
Anwendung
Ammoniumsulfidlösung kann verwendet werden, um die Leistung von Typ-II InAs/GaSb-Übergitterphotodioden durch Oberflächenpassivierungsverfahren zu verbessern.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Burdock GA.
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 146-146 (1997)
Ammonium sulfide passivation of Type-II InAs/GaSb superlattice photodiodes.
Gin A, et al.
Applied Physics Letters, 84(12), 2037-2039 (2004)
Carpenter MS, et al.
J. Vac. Sci. Technol. B, 7(4), 845-850 (1989)
Mild method for the conversion of amides to thioamides.
Charette AB and Grenon M.
The Journal of Organic Chemistry, 68(14), 5792-5794 (2003)
J M Zdolsek et al.
Free radical biology & medicine, 15(1), 1-11 (1993-07-01)
The objective of this study was to develop a sensitive cytochemical method for the visualization of iron, both at light microscopical (LM) and at electron microscopical (EM) levels, in glutaraldehyde-fixed cultured cells with reasonable morphological preservation. The method is based