Wichtige Dokumente
909025
Lithiumhydroxid
free-flowing, Redi-Dri™, powder, reagent grade, ≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
470 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.