Merck
402974
Sigma-Aldrich
Lithiumhydroxid Monohydrat
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Lineare Formel:
LiOH · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder, crystals or granules
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
≤2.0% Li2CO3
pH-Wert
12 (0.4 g/L)
Löslichkeit
water: soluble 216 g/L at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals: ≤20 ppm (by ICP-OES)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Lithiumhydroxid-Monohydrat ist ein Lithiumsalz. Eine Untersuchung der Kristallstruktur zeigt, dass es eine monokline Struktur mit Raumgruppe C2/m hat.[1] Seine Schwingungsspektren wurden mittels IR-, Raman- und inelastischer Neutronenstreuungs(INS)-Spektroskopie untersucht.[2] Berichten zufolge transformiert es die Oberfläche von Titanmonolithen und bildet blumenartige Strukturen.[3]
Anwendung
Lithiumhydroxid-Monohydrat kann bei der Synthese von Allyl-1-naphthylethern zur Erzeugung von Naphthoxyionen verwendet werden.[4]
Es kann zur Synthese folgender Komponenten verwendet werden:
  • Heterogene Lithiumtitanat(Li4Ti5O12)-Nanostrukturen.[5]
  • Zinnoxid-Kohlenstoff(SnO2/C)-Nanoverbundstoffe.[6]
  • Zinkoxid(ZnO)-Nanodraht-Arrays.[7]
  • Lithiumdiborat-Gelfilme.[8]
  • Poröse geschichtete Lithiumkobaltoxid(LiCoO2)-Filme.[9]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lithium borate gel films prepared from aqueous solution.
Hemry JD, et al.
J. Mater. Sci., 33(15), 3853-3858 (1998)
Al-doped ZnO thin film: a new transparent conducting layer for ZnO nanowire-based dye-sensitized solar cells.
Lee SH, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(15), 7185-7189 (2010)
In situ synthesis of ultra-fine, porous, tin oxide-carbon nanocomposites via a molten salt method for lithium-ion batteries.
Liu B, et al.
Journal of Power Sources, 195(16), 5382-5386 (2010)
Tianyu Zhu et al.
Journal of colloid and interface science, 585, 574-582 (2020-10-31)
Li2O-2B2O3 (LBO) ionic conductor with high conductivity plays an important role in boosting the rate performance and cycling stability of Li4Ti5O12 (LTO) anode for lithium-ion batteries by preventing direct exposure of LTO to the electrolyte. Herein, the effect of LBO
Optimization of the ultrasound-assisted synthesis of allyl 1-naphthyl ether using response surface methodology.
dos Santos Fernandes JP, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 18(2), 489-493 (2011)
Artikel
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf