Wichtige Dokumente
798665
L-(+)-Tartarsäure
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
(2R,3R)-(+)-Weinsäure, L-Threarsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.18 (vs air)
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥99.5%
Form
crystalline powder
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +12.4°, c = 20 in H2O
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Selbstzündungstemp.
797 °F
Verunreinigungen
≤0.002% S compounds
≤0.005% insolubles
Glührückstand
≤0.02%
mp (Schmelzpunkt)
170-172 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 150 g/L at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m1/s1
InChIKey
FEWJPZIEWOKRBE-JCYAYHJZSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
302.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
150 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.