Merck
746398
Sigma-Aldrich
Natriumchlorid
anhydrous, Redi-Dri, free-flowing, ACS reagent, ≥99%
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
Beilstein:
3534976
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for GB 5009.253-2016
Dampfdruck
1.33 hPa ( 865 °C)
Produktlinie
Redi-Dri
Assay
≥99%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
5.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
Kationenspuren
Ba:, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Redi-Dri-Technologie vermeidet Klumpenbildung und die Notwendigkeit für komplizierte Verfahren, um Ihre Salze rieselfähig zu halten, entfällt. Ihre Salze trocken zu halten führt durch genauere Messungen und leichter zu handhabende Salze und Puffer zu besseren Ergebnissen. Statt Ihre Salze in einem Ofen oder Exsikkator zu trocknen oder sie von Hand auseinanderzubrechen, sorgt Redi-Dri dafür, dass Ihre Salze über Monate hinweg anwenderfreundlich bleiben, ohne dass sie sich über Antiklumpmittel Gedanken machen müssen. Selbst nach wiederholtem Öffnen können Sie sich sicher sein, dass Ihre Ergebnisse immer genau sind. Redi-Dri spart Ihnen Zeit, Energie und Geld, indem es Ihre Salze länger einsatzfähig hält.
Anwendung
Natriumchlorid wird für die Herstellung von Tris-gepufferter Kochsalzlösung, phosphatgepufferter Kochsalzlösung, MPM-2 (mitotisches Protein, monoklonal 2)-Zelllysepuffern, Immunpräzipitations-Waschpuffern, LB (Luria-Bertani)-Medien und Dialysepuffern verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erhöhte Effizienz – Minimiert Zeit- und Arbeitsaufwand bei der Auflockerung von verhärtetem Pulver
  • Sicherheit – Verhindert Risiken beim Lösen von Klumpen mit hartem Werkzeug
  • Wirtschaftlichkeit – Schnellere Vorbereitung und Solvatation erhöhen Produktivität und reduzieren Kosten
  • Garantierte Qualität – Hervorragende, von Fachexperten geprüfte Qualität ohne Rieselhilfsmittel
  • Unterschiedliche Mengen – Erhältlich in Kleinstmengen für die Forschung bis zu Mengen im Produktionsmaßstab
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Aaron S Schwartz-Duval et al.
Nature communications, 11(1), 4530-4530 (2020-09-12)
Various cancer cells have been demonstrated to have the capacity to form plasmonic gold nanoparticles when chloroauric acid is introduced to their cellular microenvironment. But their biomedical applications are limited, particularly considering the millimolar concentrations and longer incubation period of
Jinbo Cheng et al.
Autophagy, 16(12), 2193-2205 (2020-02-01)
Microglial activation-induced neuroinflammation is closely associated with the development of Parkinson disease (PD). Macroautophagy/autophagy regulates many biological processes, but the role of autophagy in microglial activation during PD development remains largely unclear. In this study, we showed that deletion of
Anneleen Remmerie et al.
Immunity, 53(3), 641-657 (2020-09-06)
Metabolic-associated fatty liver disease (MAFLD) represents a spectrum of disease states ranging from simple steatosis to non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Hepatic macrophages, specifically Kupffer cells (KCs), are suggested to play important roles in the pathogenesis of MAFLD through their activation, although
Islem Gandouzi et al.
Materials (Basel, Switzerland), 12(7) (2019-04-14)
Pyoverdine is a fluorescent siderophore produced by Pseudomonas aeruginosa that can be considered as a detectable marker in nosocomial infections. The presence of pyoverdine in water can be directly linked to the presence of the P. aeruginosa, thus being a
Johnny Bonnardel et al.
Immunity, 51(4), 638-654 (2019-09-29)
Macrophages are strongly adapted to their tissue of residence. Yet, little is known about the cell-cell interactions that imprint the tissue-specific identities of macrophages in their respective niches. Using conditional depletion of liver Kupffer cells, we traced the developmental stages
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.
Protokolle
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How long will material remain free-flowing after it is opened?
    1 answer
    1. While the exact amount of time your material will remain free-flowing can vary, this largely depends on the ambient storage conditions and how many times it is opened.
      Helpful?
  4. How does Redi-Dri™ help keep salts and buffers free-flowing?
    1 answer
    1. Redi-Dri™ products are specially handled and the bottle is specially designed to ensure that the product will remain dry without adding impurities or additives to the product. Ensuring that you receive the highest quality material that is easy to handle.
      Helpful?
  5. Are there any special storage conditions that must be maintained?
    1 answer
    1. No, Redi-Dri™ products can be stored under the same conditions as the equivalent non-Redi-Dri™ products.