281042
Tetradecafluorhexan
99%
Synonym(e):
Perfluorhexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.252 (lit.)
bp
58-60 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-74 °C (lit.)
Dichte
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F14/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
InChIKey
ZJIJAJXFLBMLCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Zubehör
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves