338443
Natriumsilikat -Lösung
reagent grade
Synonym(e):
Natriumtrisilicat -Lösung, Natronwasserglas
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Form
liquid
Zusammensetzung
Na2O, ~10.6%
SiO2, ~26.5%
Konzentration
12.0-13.0% Si (gravimetric)
13.4-14.4% NaOH (titration by HCl, titration)
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Dichte
1.39 g/mL at 25 °C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable