33457
2-Methoxyethanol
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Ethylenglycolmonomethylether, Methylglycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
6.17 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
548 °F
Expl.-Gr.
24.5 %
Verunreinigungen
≤0.0003% peroxides (as H2O2)
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% formaldehyde
≤0.002% non-volatile matter
≤0.002 meq/g free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.4010-1.4030
n20/D 1.402 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
0.966-0.968 g/mL at 20 °C
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.4 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChIKey
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Immune system, thymus
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup