31445
Natriumperoxid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥95%
Synonym(e):
‘Natriumsuperoxid’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
reag. ISO
Assay
≥95%
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.002% heavy metals (as Pb)
≤0.003% total nitrogen (N)
pH-Wert
12.8 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
460 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChIKey
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable