Wichtige Dokumente
31307
Calciumchlorid Dihydrat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
0.01 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤0.003% oxidizing substances (as NO3)
≤0.005% ammonium (NH4)
≤0.01% insoluble in water
≤5 ppm heavy metals (by ICP)
pH-Wert
4.5-8.0 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤100 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?