Merck
208290
Millipore
Calciumchlorid Dihydrat
ACS Reagent Grade.
Synonym(e):
CaCl₂
Größe auswählen
1 KG
CHF 193.00
CHF 193.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 193.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.25
CHF 193.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 141659
Assay
≥99% (by assay)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
176 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChIKey
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
ACS-Reagensqualität
ACS-Reagensqualität, pH-Wert 4,5–8,5.
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei Raumtemperatur (20 °C aufbewahren. Stammlösungen sind bei Raumtemperatur bis zu 6 Monaten haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable