Wichtige Dokumente
31293
Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., 99-102%
Synonym(e):
Schwefelsäure Kupfer(II)-salz (1:1) Pentahydrat, Vitriolblau
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
7.3 mmHg ( 25 °C)
Assay
99-102%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% in water insoluble matters
pH-Wert
3.7-4.5 (20 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
110 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤300 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChIKey
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- As a catalyst for the acetylation of alcohols and phenols under solvent-free conditions.
- To compose the electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors, required for the preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films.
- As catalyst for the dehydration of alcohols.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?