Merck
1.02780
Supelco
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
very fine crystals EMPLURA®
Synonym(e):
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-847-6
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥98.0% (iodometric)
Form
solid
Wirksamkeit
960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH-Wert
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
147 °C
Löslichkeit
317 g/L
Dichte
2.284 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Fe: ≤0.5%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChIKey
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
sehr kleine Kristalle EMPLURA®
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch)≥ 98,0 %Fe (Eisen)≤ 0,5 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable