31254
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Synonym(e):
Gelbes Prussiat, Kaliumferrocyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Assay
≥99%
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
8-10 (25 °C, 211 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
70 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
SMILES String
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
InChIKey
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable