Wichtige Dokumente
31005
Quecksilber(II)-chlorid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Synonym(e):
Quecksilberchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
Dampfdruck
1.3 mmHg ( 236 °C)
Assay
≥99.5% (calc. to the dried substance)
Verunreinigungen
≤0.001% other heavy metals (as Pb)
≤0.002% total nitrogen (N)
≤0.05% mercury(I)-chloride
Glührückstand (nach Red. mit HCOOH)
≤0.01% (as SO4)
Verlust
≤1% loss on drying (on P2O5)
mp (Schmelzpunkt)
277 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ag: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
Cl[Hg]Cl
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)