30411
Natriumpyrophosphat Decahydrat
puriss. p.a., ≥99%
Synonym(e):
Natrium-diphosphat tetrabasisch Decahydrat, Natriumdiphosphat tetrabasisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% total nitrogen (N)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable