254312
Titan(IV)-chlorid
≥99.995% trace metals basis
Synonym(e):
TTC, Titantetrachlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.995% trace metals basis
Form
liquid
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
bp
135-136 °C (lit.)
136.4 °C
mp (Schmelzpunkt)
−25 °C (lit.)
Dichte
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable