Merck
208566
Sigma-Aldrich
Titan(IV)-chlorid
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
Synonym(e):
TTC, Titantetrachlorid
About This Item
Lineare Formel:
TiCl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.68
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Dampfdruck
50 mmHg ( 55 °C)
9.6 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99.9% trace metals basis
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: titanium
bp
135-136 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−25 °C (lit.)
Dichte
1.73 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Ti](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Ti/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChIKey
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Allgemeine Beschreibung
Titan(IV)-chlorid ist an der Baylis-Hillman-Reaktion von Arylaldehyden mit Methylvinylketon beteiligt. Neutrale TiCl4-Lösungen mit einem pH zwischen 2,5 und 6,0 (durch Zugabe von Magnesiumoxid als Base) werden zur Synthese von nanoskaligem Titandioxid verwendet.
Anwendung
Aktiviert Pyrrolidine zur besseren Umwandlung in die entsprechenden α,α-Dimethylamine mittels einer modifizierten Bouveault-Reaktion.
Titan(IV)-chlorid (TiCl4) wird als Vorläufer für die Synthese von Ag-TiO2@Polyethylenglycol(PEG)- Nanopartikeln eingesetzt. TiCl4 kann auch als einer der Bestandteile zur Synthese von TiO2/Al2O3-Binäroxidmaterialien und N-(10-oxo-vinylanthracen-9-(10H)-yliden)cyanamid eingesetzt werden.
Zusammen mit Natriumborhydrid ist es ein wirksames Reagenz zur Reduktion von:
  • Carbonsäure und Acylchlorid zu Alkoholen
  • Carboxamiden, Oximen und Lactamen zu Aminen
  • Sulfoxiden zu Sulfiden
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gaofei Xiao et al.
Journal of environmental sciences (China), 60, 14-23 (2017-10-17)
TiO
Reduction of some functional groups with titanium (IV) chloride/sodium borohydride.
Kano S, et al.
Synthesis, 1980(09), 695-697 (1980)
Scalable hybrid chemical manufacture to photothermal therapy: PEG-capped phototransducers
Byeon, Jeong Hoon
Scientific Reports, 6 (2016)
Influence of the sol-gel preparation method on the photocatalytic NO oxidation performance of TiO2/Al2O3 binary oxides.
Polat M, et al.
Catalysis Today, 241, 25-32 (2015)
Titanium(IV) chloride and the amine-promoted baylis-hillman reaction
Shi et al.
Organic letters, 2(23), 3755-3755 (2000-11-14)