Wichtige Dokumente
23570
Chlorbenzol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Dampfdichte
3.86 (vs air)
Dampfdruck
11.8 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1178 °F
Expl.-Gr.
7.1 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.03% free acid (as CH3COOH)
Abdampfrückstand
≤0.003%
Brechungsindex
n20/D 1.524 (lit.)
n20/D 1.525
pH-Wert
7
bp
132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Hydrosilylation of substituted benzaldehydes.
- Knoevenagel condensation of aldehydes and ketones with alkyl nitriles.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F
Flammpunkt (°C)
27 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?