208752
Hexan
≥95%, Laboratory Reagent, suitable for EPA 1613
Synonym(e):
n-Hexan
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hexan, Laboratory Reagent, ≥95%
Qualität
Laboratory Reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Dampfdichte
~3 (vs air)
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Expl.-Gr.
7.7 %
Verunreinigungen
≤0.005% aromatics (as benzene)
≤0.015% (water)
Abdampfrückstand
≤0.0015%
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
pH-Wert
7
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a solvent for the extraction of oil, wax, and fat.
- As a non-polar solvent in chromatographic applications for product separation and purification.
It is also used in the preparation of organolithium reagents because it cannot be easily deprotonated.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.