179965
Toluol
Laboratory Reagent, ≥99.3%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Laboratory Reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.3%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
997 °F
Expl.-Gr.
7 %
Verunreinigungen
≤0.05% water
Abdampfrückstand
≤0.005%
Brechungsindex
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-93 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
microbiology
SMILES String
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Preparation of 4-arm polylactide-based (PLA) star oligomer.
- Transformation of C6 sugar monomers/oligomers (glucose, maltose, and β-cyclodextrins) to levulinic acid in the presence of an acid catalyst.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.4 °C - closed cup