Wichtige Dokumente
13020
Lithiumhydroxid Monohydrat
purum, ≥98.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5%
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤1% Li2CO3
pH-Wert
12 (0.4 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤500 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
SMILES String
[Li+].O.[OH-]
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)