Merck
340421
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li
chunks, in mineral oil, 95 atom % 6Li
About This Item
Lineare Formel:
6Li
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
95 atom % 6Li
Form
chunks
Massenverschiebung
M-1
SMILES String
[6Li]
InChI
1S/Li/i1-1
InChIKey
WHXSMMKQMYFTQS-BJUDXGSMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Lithium-6Li ist ein isoliertes und angereichertes Isotop von Lithium, das hauptsächlich in Fusionsreaktoren verwendet wird. Es ist ein wichtiges Element in Studien zur Isotopentrennung und kann in großem Maßstab mit dem Amalgamverfahren hergestellt werden. Es wird als Deckmaterial für Deuterium-Tritium-Fusionsreaktoren eingesetzt.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lithium isotope effects accompanying electrochemical insertion of lithium into metal oxides
Mouri M, et al.
Journal of Nuclear Science and Technology (Abingdon, United Kingdom), 44(1), 73-80 (2007)
Lithium isotope effects upon electrochemical release from lithium manganese oxide
Okano K, et al.
Energy Procedia, 71(1), 140-148 (2015)
Chunyapuk Kukusamude et al.
Food chemistry, 334, 127402-127402 (2020-07-28)
In this study, heavy metals including Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, and Cd in 55 Thai local rice (4 varieties) were measured using ICP-MS. Health risks were estimated from various Thai population groups, classified according to ages and
Journal of the American Chemical Society, 110, 3668-3668 (1988)