Merck
04107
Sigma-Aldrich
Phosphorsäure
Phosphoric acid
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC, 85.0-88.0%
Synonym(e):
Orthophosphorsäure
About This Item
Lineare Formel:
H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.00
Beilstein:
1921286
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC
Assay
85.0-88.0%
Form
liquid
Verunreinigungen
alkali phosphates, in accordance
residual solvents, in accordance
substance precip. by Ammonia, in accordance
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
bp
158 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~40 °C (lit.)
Dichte
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): in accordance
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤30 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): in accordance
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): in accordance
Kationenspuren
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤3 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Eignung
passes test for appearance of solution
SMILES String
OP(O)(O)=O
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Konzentrierte Phosphorsäure, ca. 85 % H3PO4 (wässrig).
Die Artikelnummer 04107-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 04107-2.5L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Die Artikelnummer 04107-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 04107-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Internal versus external surface active sites in ZSM-5 zeolite: Part 1. Fries rearrangement catalyzed by modified and unmodified H3PO4/ZSM-5.
Ghiaci M, et al.
Applied Catalysis A: General, 298, 32-39 (2006)
J M Fujitaki et al.
Biochemistry, 20(12), 3658-3664 (1981-06-09)
Phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (31P NMR) is used to investigate acid-labile phosphorylation of histone H4. 31P NMR detects phosphorylated histidine residues in in vitro enzymatically phosphorylated H4. The source of kinase is nuclei from either regenerating rat liver or Walker-256
D S Marinier et al.
Journal of lipid research, 29(9), 1237-1243 (1988-09-01)
In order to study the lipid composition of human white matter, we have developed a 31P NMR spectroscopy method, which allows the determination and quantitation of the main phospholipids found in biological membranes. The technique is based upon the use
P Meneses et al.
Journal of lipid research, 29(5), 679-689 (1988-05-01)
The common phospholipids from biological sources were quantitated using phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy in conjunction with an analytical reagent composed of two parts: 1) 2 ml of reagent chloroform in which was dissolved 0.01-100 mg of crude tissue
Alessio Ciulli et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(16), 4992-5000 (2006-08-04)
Mapping interactions at protein-ligand binding sites is an important aspect of understanding many biological reactions and a key part of drug design. In this paper, we have used a fragment-based approach to probe "hot spots" at the cofactor-binding site of
Questions
Reviews
Active Filters
    • Reviews 3
    • Votes 3
    4 out of 5 stars.
    High quality product + Leatime
    Users are satisfied about the quality and the product. However the leadtime is long and irregular.