Wichtige Dokumente
27225-M
Essigsäure
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
Synonym(e):
Glacial acetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets purity specifications of USP (identity)
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Assay
99.8-100.5%
Selbstzündungstemp.
800 °F
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Verunreinigungen
K2Cr2O7 red. substances, complies
residual solvents, complies
≤0.0002% heavy metals (as Pb)
≤0.01% KMnO4 red. matter (as HCOOH)
Abdampfrückstand
≤0.005%
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Übergangstemp.
freezing point ≥15.6 °C
Dichte
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Kationenspuren
Al: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0002%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
Eignung
corresponds for appearance
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?