Merck
Z805424
Hellma ® Küvetten für spezielle Anwendung, große Zellen
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, pathlength 20 ± 0.2 mm, chamber volume 40000 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
optical glass
Hersteller/Markenname
Hellma (700.000-OG)
Parameter
360-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × B × T
53 mm × 55 mm × 25 mm
Kammervolumen
40000 μL
Weglänge
20 ± 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
with glass lids
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)