Merck
Z800384
Hellma® Küvette für Reflexionsmessungen
Special Optical Glass, spectral range 360-2500 nm, chamber volume 12000 μL
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
optical glass
Hersteller/Markenname
Hellma (692.091-OG)
Parameter
360-2500 nm spectral range
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × Durchm.
25 mm × 34 mm
Kammervolumen
12000 μL
Allgemeine Beschreibung
cylindrical cells, without lids
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)