Merck
Z546437
Sigma-Aldrich
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 10-20 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Größe auswählen
1 EA
CHF 55.80
CHF 55.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 55.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 55.80
Check Cart for Availability
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
10 mm
Trichterkapazität
2 mL
Schaftdurchm.
6 mm
Porengröße
10-20 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)