Merck
Z414506
Sigma-Aldrich
Aldrich® Einhals-Rundkolben
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Größe auswählen
1 EA
CHF 53.30
12 EA
CHF 546.00
CHF 53.30
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 53.30
12 EA
CHF 546.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 53.30
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Materialien
glass (Clear)
round bottom flask
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
AD × H
83 mm × 150 m
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)