Wichtige Dokumente
Y0002013
Matrin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Matridin-15-one, Sophocarpidine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
matrine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CCCC2C3CCCN4CCCC(CN12)C34
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
InChIKey
ZSBXGIUJOOQZMP-JLNYLFASSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)