Wichtige Dokumente
Y0001207
Osthol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)-cumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcumarin, Osthol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
osthole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1C\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
InChIKey
MBRLOUHOWLUMFF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)