Wichtige Dokumente
Y0001915
Aceclofenac Unreinheit I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(2,6-Dichlorphenyl)-2-Indolinon, 1-(2,6-Dichlorphenyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-on, NSC 621845
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
aceclofenac
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=C(N2C(CC3=C2C=CC=C3)=O)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C14H9Cl2NO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
InChIKey
JCICIFOYVSPMHG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)