Fortfahren mit
A8861
Aceclofenac
≥98% (HPLC), anti-inflammatory drug, powder
Synonym(e):
2-[(2,6-Dichlorphenyl)-amino]-benzolessigsäure-carboxymethylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 70.40
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 271.00
CHF 230.35
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H13Cl2NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
354.18
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 70.40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Aceclofenac, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light tan
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
InChI
1S/C16H13Cl2NO4/c17-11-5-3-6-12(18)16(11)19-13-7-2-1-4-10(13)8-15(22)23-9-14(20)21/h1-7,19H,8-9H2,(H,20,21)
InChI key
MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
Application
Aceclofenac (ACE) has been used as an internal standard in the in vivo blood-brain barrier assay.[1] It has also been used to study the interaction of ACE with bovine serum albumin (BSA) by using spectroscopic techniques in combination with computational methods.[2]
Biochem/physiol Actions
Nicht-steroidaler Entzündungshemmer (NSAID), mit Selektivität für COX-2 gegenüber COX-1.
Aceclofenac is a phenyl acetic acid derivative used for treating symptoms like swelling, tenderness, and stiffness due to muscle-skeletal and bone-related diseases (rheumatoid arthritis, juvenile arthritis, osteoarthritis, and acute gouty arthritis). This compound shows analgesic and antipyretic properties. Aceclofenac suppresses prostaglandin biosynthesis.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001094D6899SML3086
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
-
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
off-white to light tan
color
-
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceclofenac
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)