Y0001711
Fluocinolonacetonid für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fluocinolon-acetonid, 6α,9α-Difluor-11β,16α,17α,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion, 6α,9α-Difluor-16α-hydroxyprednisolon-16,17-acetonid, 6α-Fluortriamcinolon Acetonid, Synandon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluocinolone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
267-269 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H30F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,13-14,16-17,19,27,29H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
InChIKey
FEBLZLNTKCEFIT-VSXGLTOVSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)