Y0001523
Ursolsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3β-Hydroxy-12-ursen-28-säure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ursolic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
292 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC=C4[C@]5([H])[C@@H](C)[C@H](C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@H](O)C2(C)C
InChI
1S/C30H48O3/c1-18-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(30)19(18)2)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h8,18-19,21-24,31H,9-17H2,1-7H3,(H,32,33)/t18-,19+,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
InChIKey
WCGUUGGRBIKTOS-GPOJBZKASA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
580.5 °F
Flammpunkt (°C)
304.7 °C
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)