Merck
Y0001259
Enrofloxacin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Baytril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H22FN3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
359.39
Beilstein:
5307824
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
enrofloxacin
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCN1CCN(CC1)c2cc3N(C=C(C(O)=O)C(=O)c3cc2F)C4CC4
InChI
1S/C19H22FN3O3/c1-2-21-5-7-22(8-6-21)17-10-16-13(9-15(17)20)18(24)14(19(25)26)11-23(16)12-3-4-12/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,25,26)
InChIKey
SPFYMRJSYKOXGV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Enrofloxacin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
María-Ysabel Piñero et al.
Electrophoresis, 33(19-20), 2978-2986 (2012-09-29)
An easy, selective, and sensitive method has been developed for the determination of enrofloxacin (ENR) and its main active metabolite, ciprofloxacin (CIP), in raw bovine milk using CE with UV detection at 268 nm. Milk samples were prepared by a
Sook Mei Khor et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(11), 3889-3898 (2013-02-27)
A displacement immunoassay involves having a labelled analogue of the analyte (the epitope) already bound to the antibody. The presence of the analyte causes a competition for antibodies, and some of the antibodies dissociates from the epitope so that it
Kristine H Wammer et al.
Water research, 47(1), 439-448 (2012-11-13)
Fluoroquinolone (FQ) antibacterial compounds are frequently detected in the aquatic environment, and photodegradation is expected to play an important role in FQ fate in some sunlit surface waters. This study investigated the direct aquatic photochemistry of three FQs: norfloxacin, ofloxacin
Taylor B Engle et al.
BMC veterinary research, 10, 286-286 (2014-12-05)
Porcine circovirus 2 is the primary agent responsible for inducing a group of associated diseases known as Porcine Circovirus Associated Diseases (PCVAD), which can have detrimental effects on production efficiency as well as causing significant mortality. The objective of this
Susanne Hoffmann et al.
Journal of neurophysiology, 113(4), 1135-1145 (2014-11-21)
Locomotion and foraging on the wing require precise navigation in more than just the horizontal plane. Navigation in three dimensions and, specifically, precise adjustment of flight height are essential for flying animals. Echolocating bats drink from water surfaces in flight