Y0001168
Kaliumclavulanat Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[[(1S)-1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)-ethyl]-amino]-4-oxobutansäure, N-(3-Carboxy-1-oxopropyl)-L-tyrosin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
potassium clavulanate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-9-3-1-8(2-4-9)7-10(13(19)20)14-11(16)5-6-12(17)18/h1-4,10,15H,5-7H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t10-/m0/s1
InChIKey
ZMLAEOWQOQIWJT-JTQLQIEISA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)