Merck
Y0001046
Sevofluran
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-(fluormethoxy)-propan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H3F7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.05
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sevoflurane
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
InChIKey
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Sevoflurane EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Joachim Erb et al.
The Journal of international medical research, 42(3), 750-764 (2014-05-02)
Levosimendan is an inotropic drug with organ-protective properties due to its activation of mitochondrial K(ATP) channels. This prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study investigated whether administration of levosimendan prior to cardiopulmonary bypass could reduce organ dysfunction and influence subsequent secondary endpoints.
Norifumi Kuratani et al.
Anesthesiology, 109(2), 225-232 (2008-07-24)
Sevoflurane is a popular inhalational anesthetic for general anesthesia in children. The higher incidence of emergence agitation has been suspected after sevoflurane anesthesia as compared with halothane, whereas some controlled studies showed conflicting results. In this report, the authors performed
S Dahmani et al.
British journal of anaesthesia, 104(2), 216-223 (2010-01-06)
Emergence agitation (EA) in children is increased after sevoflurane anaesthesia. The efficacy of prophylactic treatment is controversial. The aim of this study was to provide a meta-analysis of the studies of the pharmacological prevention of EA in children. A comprehensive
D Schutte et al.
British journal of anaesthesia, 111(6), 967-970 (2013-07-26)
Asthma is a common disease in children and often develops early in life. This multicentre retrospective case series describe the use and effectiveness of sevoflurane inhalation therapy in a series of children with severe asthma in the paediatric intensive care
Giovanni Landoni et al.
Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, 21(4), 502-511 (2007-08-07)
The authors performed a meta-analysis to investigate whether the cardioprotective effects of volatile anesthetics translate into decreased morbidity and mortality in patients undergoing cardiac surgery. It is commonly believed that the choice of the primary anesthetic agent does not result