Merck
Y0000866
Sertralin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Sertralin -hydrochlorid, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlor-phenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalinamin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H17NCl2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sertraline
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC)CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
InChIKey
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC6A4(6532)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Sertraline hydrochloride is a SSRI i.e selective serotonin reuptake inhibitor. It is mainly used in treating psychiatric disorders. It also is effective in treating hypotension occurring in disorders like neurocardiogenic syncope and idiopathic orthostatic hypotension which is affected by autonomic dysfunction.
Anwendung
Sertraline for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Ein selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, Antidepressivum
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Kaddurah-Daouk et al.
Translational psychiatry, 3, e223-e223 (2013-01-24)
In this study, we characterized early biochemical changes associated with sertraline and placebo administration and changes associated with a reduction in depressive symptoms in patients with major depressive disorder (MDD). MDD patients received sertraline or placebo in a double-blind 4-week
Yvette I Sheline et al.
The American journal of psychiatry, 169(11), 1185-1193 (2013-03-28)
In order to assess the effect of gray matter volumes and cortical thickness on antidepressant treatment response in late-life depression, the authors examined the relationship between brain regions identified a priori and Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) scores over the
Quang A Le et al.
Health and quality of life outcomes, 11, 59-59 (2013-04-17)
To determine the minimal clinically important difference (MCID) for the health-utility measures EuroQol-5 dimensions (EQ-5D) and Quality of Well Being Self-Administered (QWB-SA) Scale in PTSD patients. Two hundred patients aged 18 to 65 years with PTSD enrolled in a doubly
Alastair J Flint et al.
BMC psychiatry, 13, 38-38 (2013-01-29)
Psychotic depression (PD) is a severe disabling disorder with considerable morbidity and mortality. Electroconvulsive therapy and pharmacotherapy are each efficacious in the treatment of PD. Expert guidelines recommend the combination of antidepressant and antipsychotic medications in the acute pharmacologic treatment
Latif Moradveisi et al.
The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 202(3), 204-211 (2013-02-09)
Behavioural activation might be a viable alternative to antidepressant medication for major depressive disorder. To compare the effectiveness of behavioural activation and treatment as usual (TAU, antidepressant medication) for major depressive disorder in routine clinical practice in Iran. Patients with