Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 86.20 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 381.00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Fluvoxamin-Maleat, solid
form
solid
Quality Segment
solubility
H2O: soluble
originator
Solvay
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
InChI key
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form liquid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Solvay | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363), SLC6A4(6532) | Gene Information human ... SLC6A4(6532) | Gene Information human ... SLC6A4(6532) | Gene Information human ... SLC6A4(6532) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluvoxamin-Maleat
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?