Y0000821
Molsidomin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(Ethoxycarbonyl)-3-morpholinosydnonimin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
molsidomine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCOC(=O)N=C1O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
InChIKey
XLFWDASMENKTKL-NTMALXAHSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)