Wichtige Dokumente
Y0000765
Fluorouracil Unreinheit F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Fluor-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinon, 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluorouracil
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
180-184 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
InChIKey
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)