Y0000581
Paroxetinhydrochlorid (wasserfrei) Unreinheit H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
[(3S,4R)-1-Benzyl-4-(4-fluor-phenyl)-piperidin-3-yl]-methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
paroxetine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)[C@H]2[C@@H](CN(CC2)Cc3ccccc3)CO
InChI
1S/C19H22FNO/c20-18-8-6-16(7-9-18)19-10-11-21(13-17(19)14-22)12-15-4-2-1-3-5-15/h1-9,17,19,22H,10-14H2/t17-,19-/m0/s1
InChIKey
AELJBFRPEBTCSA-HKUYNNGSSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)