Merck
Z177725
Scienceware® Mikroproben-Röhrchenständer
Holds 120 x 12 mm tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.35
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
Holds 120 x 12 mm tubes
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H18907-0000
L × B × H
40.6 cm (40.6 in.) × 14.3 cm (5⁵/₈ in.) × 5.7 cm (2¹/₄ in.)
Allgemeine Beschreibung
Aus schlagfestem PS. Hellgraue, zweiteilige Konstruktion. Das Unterteil wird mit Wasser oder gestoßenem Eis gefüllt, das Oberteil hat Löcher für die Probenröhrchen; stapelbar.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP